Césium chlorure
Glass bottle for solids, 100 g
AMBI9162
Marketsource
: Ambion
: Cesium Chloride
- :7647-17-8
- :CsCl
- :MFCD00010955
- :168.36 g/mol
- :13,02021
- :1303 °C (1013 hPa)
- :646 °C
- :3,7808 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-600-2
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g