Ammonium acétate en solution aqueuse
Flacon Verre, 1 mL
AMBI9077G
Marketsource
: Ambion
: Acetic acid ammonium salt
- :631-61-8
- :H₃CCOONH₄
- :MFCD00013066
- :77.08 g/mol
- :Température ambiante
- :211-162-9
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL