Ammonium acétate en solution aqueuse
Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue AMBI9070G
Marketsource
Fournisseur: Ambion
Ammonium acétate en solution aqueuse
N° de catalogue AMBI9070G
Fournisseur: Ambion
Marketsource
Numéro CAS: 631-61-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Acetic acid ammonium salt
- Numéro CAS:631-61-8
- Formule:H₃CCOONH₄
- Numéro MDL:MFCD00013066
- Poids moléculaire:77.08 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:211-162-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL