Ammonium acétate en solution aqueuse
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue AMBI9071
Marketsource
Fournisseur:   Ambion
Ammonium acétate en solution aqueuse
N° de catalogue AMBI9071
Fournisseur:  Ambion
Marketsource
Numéro CAS:  631-61-8
Ammonium acétate en solution aqueuse
Ammonium acétate en solution aqueuse
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  631-61-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Acetic acid ammonium salt
  • Numéro CAS:631-61-8
  • Formule:H₃CCOONH₄
  • Numéro MDL:MFCD00013066
  • Poids moléculaire:77.08 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:211-162-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL