Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue AMBI9050
Marketsource
Fournisseur:   Ambion
Agarose
N° de catalogue AMBI9050
Fournisseur:  Ambion
Marketsource
Numéro CAS:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  9012-36-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:9012-36-6
  • Numéro MDL:MFCD00081294
  • Point de fusion:60…90 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-731-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g