Pinces
Pointues/courbes, 105 mm
N° de catalogue 232-0183
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
Spécifications
- Type:Pointues/courbes
- Longueur:105 mm