Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 100 g, Jeu de poids en fil avec certificat DKD
N° de catalogue SARBYCS011-511-02
Fournisseur:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
N° de catalogue SARBYCS011-511-02
Fournisseur:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 100 g, Jeu de poids en fil avec certificat DKD
Prix
6 080,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Livraison: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Spécifications
  • Série de poids:
    0,001 − 100 g
  • Seq:
    10
  • Type:
    Jeu de poids en fil avec certificat DKD