Digitonin
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue SERA19550.02
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Digitonin
N° de catalogue SERA19550.02
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  11024-24-1
Digitonin
Glass bottle for solids, 1 g
Numéro CAS:  11024-24-1
Prix
262,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Digitonin
  • Numéro CAS:11024-24-1
  • Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
  • Numéro MDL:MFCD00077729
  • Poids moléculaire:1229.312 g/mol
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g