Digitonin
Glass bottle for solids, 500 mg
N° de catalogue SERA19550.01
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Digitonin
- Numéro CAS:11024-24-1
- Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
- Numéro MDL:MFCD00077729
- Poids moléculaire:1229.312 g/mol
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 mg