Agarose
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue SERA11382.03
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:9012-36-6
- Numéro MDL:MFCD00081294
- Point de fusion:60…90 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-731-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:250 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



