Buffer, sodium acetate buffer solution pH 7 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 7 (3 mol/l), Flacon Verre, 250 mL
N° de catalogue SERA39573.01
Marketsource
Fournisseur: Serva
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 7 (3 mol/L)
N° de catalogue SERA39573.01
Fournisseur: Serva
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 mL
- Désignation:Sodium acetate buffer solution pH 7 (3 mol/l)