Reference standards VOA
Toluene, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1 mL
N° de catalogue REST30415
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 mL
- Désignation:Toluene, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule
- Cat. No.:REST30415
- N ° CAS.:108-88-3
- Formula:C₇H₈
- Désignation:Toluene
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.