Reference standards VOA
Reference standards VOA
Pentachloroethane, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1 mL
N° de catalogue REST30404
Fournisseur:   Restek
Reference standards VOA
N° de catalogue REST30404
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Reference standards VOA
Pentachloroethane, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1 mL
Numéro CAS:  
Prix
38,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    Pentachloroethane, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule
  • Cat. No.:
    REST30404
  • N ° CAS.:
    76-01-7
  • Formula:
    C₂HCl₅
  • Désignation:
    Pentachloroethane