Reference standards VOA
Reference standards VOA
4-chlorotoluene, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1
N° de catalogue REST30269
Fournisseur:   Restek
Reference standards VOA
N° de catalogue REST30269
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Reference standards VOA
4-chlorotoluene, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    4-chlorotoluene, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule
  • Cat. No.:
    REST30269
  • N ° CAS.:
    106-43-4
  • Formula:
    C₇H₇Cl
  • Désignation:
    4-chlorotoluene