Reference standards VOA
Reference standards VOA
Chloroethane, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1
N° de catalogue REST30263
Fournisseur:   Restek
Reference standards VOA
N° de catalogue REST30263
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Reference standards VOA
Chloroethane, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1
Numéro CAS:  
Prix
58,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Chloroethane, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule
  • Cat. No.:
    REST30263
  • N ° CAS.:
    75-00-3
  • Formula:
    C₂H₅Cl
  • Désignation:
    Chloroethane