Reference standards VOA
Reference standards VOA
2-Butanone (Methyl ethyl ketone), 5000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1
N° de catalogue REST30254
Fournisseur:   Restek
Reference standards VOA
N° de catalogue REST30254
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Reference standards VOA
2-Butanone (Methyl ethyl ketone), 5000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1
Numéro CAS:  
Prix
54,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    2-Butanone (Methyl ethyl ketone), 5000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule
  • Cat. No.:
    REST30254
  • N ° CAS.:
    78-93-3
  • Formula:
    C₄H₈O
  • Désignation:
    2-Butanone (Methyl ethyl ketone)