Reference standards VOA
Benzene, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1 mL
REST30249
: Restek
- Cdt:1 mL
- Désignation:Benzene, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule
- Cat. No.:REST30249
- N ° CAS.:71-43-2
- Formula:C₆H₆
- Désignation:Benzene