Reference standards VOA
Reference standards VOA
Benzene-d6, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1 mL
N° de catalogue REST30025
Fournisseur:   Restek
Reference standards VOA
N° de catalogue REST30025
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Reference standards VOA
Benzene-d6, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule, 1 mL
Numéro CAS:  
Prix
56,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    Benzene-d6, 2000 µg/ml, purge and trap grade methanol, 1 ml/ampule