Capillary columns, MXT®-1301
Capillary columns, MXT®-1301
Capillaire, MXT®-1301, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
N° de catalogue REST76085
Fournisseur:   Restek
Capillary columns, MXT®-1301
N° de catalogue REST76085
Fournisseur:  Restek
Capillary columns, MXT®-1301
Capillary columns, MXT®-1301
Capillaire, MXT®-1301, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Prix
1 080,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
MXT®-1301 Siltek®-treated stainless steel columns are general purpose columns for residual solvents, alcohols, oxygenates, and volatile organic compounds.
  • Low to midpolarity phase; Crossbond® cyanopropylphenyl dimethyl polysiloxane
  • Temperature range -20 to 280 °C
  • Equivalent to USP G43 phase
Coil diameter: 114,3 mm
Spécifications
  • Type de colonne:
    Capillaire
  • Épaisseur du film:
    3,00 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Longueur:
    30 m
  • Seq:
    03
  • Greffage:
    MXT®-1301