Handheld refractometers
40 - 82 °Brix, 0,5 °Brix
N° de catalogue 635-0312
Fournisseur: EUROMEX
Aller à :
Product Details & Documents
Single dual or triple scales, analogue, handheld refractometers.
- Automated temperature compensation (ATC)
- Calibrated at 20 °C except for RF.5190
- Requires only a few drops of liquid
: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Plage de mesure:40 - 82 °Brix
- Seq:05
- Précision:0,5 °Brix