γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue ICNA0219005405
Fournisseur:   MP Biomedicals
γ-Cyclodextrine
N° de catalogue ICNA0219005405
Fournisseur:  MP Biomedicals
Numéro CAS:  17465-86-0
γ-Cyclodextrine
Flacon verre pour solides, 5 g
Numéro CAS:  17465-86-0
Prix
620,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
  • Numéro CAS:17465-86-0
  • Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
  • Numéro MDL:MFCD00009595
  • Poids moléculaire:1297.1248 g/mol
  • EINECS:241-482-4
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g
Spécifications