γ-Cyclodextrine
Glass bottle for solids, 500 mg
N° de catalogue ICNA02190054.5
Fournisseur: MP Biomedicals
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
- Numéro CAS:17465-86-0
- Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
- Numéro MDL:MFCD00009595
- Poids moléculaire:1297.1248 g/mol
- EINECS:241-482-4
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 mg