Plaques d'électroporation
Plaques d'électroporation
Plaques d'électroporation, écart de 2 mm, 25, 125 µl
N° de catalogue 732-0480
Fournisseur:   BTX
Plaques d'électroporation
N° de catalogue 732-0480
Fournisseur:  BTX
Plaques d'électroporation
Plaques d'électroporation
Plaques d'électroporation, écart de 2 mm, 25, 125 µl
Prix
110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sterile multi-well electroporation plates for transfection/transformation of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
Spécifications
  • Nb de puits:
    25
  • Volume:
    125 µl
  • Désignation:
    Plaques d'électroporation, écart de 2 mm