Pelles
Pelles
2500 ml, 365 mm
Catalog # 231-0236
Supplier:   RSG
Pelles
Catalog # 231-0236
Supplier:  RSG
Pelles
Pelles
2500 ml, 365 mm
Price
49,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pelles rondes pour la collecte ou le dosage de poudres, pâtes ou granulés.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Conception robuste
Documents
Specifications
  • Capacité:
    2500 ml
  • Longueur:
    365 mm