Cellules de numération, Bürker
Product Details & Documents
Ces cellules de numération en verre pour l'analyse de suspensions cellulaires sont équipées de deux jeux de grilles. Elles sont gravées sur deux surfaces rodées et polies au niveau de la nervure centrale i.e. la partie inférieure de la chambre. Cette nervure centrale se trouve entre deux nervures surélevées, rodées et polies.
Designed for investigations of cell suspensions.
Conform to DIN 12847 and the German Calibration Ordinance
Certifications: Conformes à la norme DIN 12 847
Livraison: Fournies dans un boîtier en plastique transparent.
Documents
Spécifications
- Profondeur de chambre:0,10 mm
- Désignation:Cellule de numération, stries foncées, Bürker
- Seq:06