Fioles jaugées
250 ml, GL 25, 222 mm, 0,15 ± ml
612-4921
: Brand
En PFA translucide, bouchon à vis en PFA.
- Certificat propre à chaque lot
- Exposition à des températures jusqu'à 121 °C (autoclavage) sans dépassement des limites de tolérance
- Recommandation de nettoyage à une température inférieure à 60 °C pour préserver les marques et les inscriptions
Limites d'erreur conformes à la classe A. Calibrées en contenance « In ». Bouchon à vis en PFA avec bague d'étanchéité moulée. Autoclavables, faciles à nettoyer.
*Col large.
(Hauteur = Hauteur sans bouchon à vis).
- Filetage:GL 25
- Capacité:250 ml
- Hauteur:222 mm
- Tolérance:0,15 ± ml