Fioles jaugées
25 ml, GL 18, 108 mm, 0,04 ± ml
N° de catalogue 612-4918
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
En PFA translucide, bouchon à vis en PFA.
- Certificat propre à chaque lot
- Exposition à des températures jusqu'à 121 °C (autoclavage) sans dépassement des limites de tolérance
- Recommandation de nettoyage à une température inférieure à 60 °C pour préserver les marques et les inscriptions
Limites d'erreur conformes à la classe A. Calibrées en contenance « In ». Bouchon à vis en PFA avec bague d'étanchéité moulée. Autoclavables, faciles à nettoyer.
*Col large.
(Hauteur = Hauteur sans bouchon à vis).
Documents
Brand PFA Labware Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Documentation produit
TDS PFA labware.pdf TDS volumetric measurement
Fiche technique
Spécifications
- Filetage:GL 18
- Capacité:25 ml
- Hauteur:108 mm
- Tolérance:0,04 ± ml