Buffer solution, colour coded, ready to use
9,0, Borate, bleu, 20 °C, Flacon Plastique, 500 mL
N° de catalogue KRAF03286.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Buffer solution, colour coded, ready to use
N° de catalogue KRAF03286.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Borate
- Cdt:500 mL
- Température de réference:20 °C
- Couleur:bleu
- Valeur pH:9,0
- Cat. No.:KRAF03286.2000