Buffer solution, colour coded, ready to use
4,0, Citrate, rouge, 20 °C, Flacon Plastique, 1 L
Catalog # KRAF03283.3000
Supplier: Bernd Kraft
Buffer solution, colour coded, ready to use
Catalog # KRAF03283.3000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Citrate
- Cdt:1 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:rouge
- Valeur pH:4,0
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.