Buffer solution, colour coded, ready to use
4,0, Citrate, rouge, 20 °C, Flacon Plastique, 500 mL
KRAF03283.2000
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Citrate
- Cdt:500 mL
- Température de réference:20 °C
- Couleur:rouge
- Valeur pH:4,0