Drip closures
Compte-gouttes vertical pour solutions aqueuses; Système de fermeture inviolable blanc avec compte-gouttes pour les ouvertures conformément à la norme DIN-18 pour les solutions aqueuses à basse tension de surface ; contient également de l'éthanol jusqu'à 15%
N° de catalogue 215-3814
Fournisseur: MUELLER KREMPEL
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Compte-gouttes vertical pour solutions aqueuses; Système de fermeture inviolable blanc avec compte-gouttes pour les ouvertures conformément à la norme DIN-18 pour les solutions aqueuses à basse tension de surface ; contient également de l'éthanol jusqu'à 15%