Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
500 ml, 145 mm, 29/32 NS
N° de catalogue 201-8036
Fournisseur:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
N° de catalogue 201-8036
Fournisseur:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
500 ml, 145 mm, 29/32 NS
Prix
131,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Spécifications
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Capacité:
    500 ml
  • Hauteur:
    145 mm
  • Seq:
    17