Compteurs de cellules
Compteur de paillasse, 250×76×56 mm, 6
N° de catalogue HEATHS5360A
Fournisseur: HEATHROW
Aller à :
Product Details & Documents
Ces compteurs de cellules de laboratoire peuvent mesurer des cellules comme les basophiles, les éosinophiles, les myélocytes, les juvéniles, etc.
- Chaque clé enregistre jusqu'à 999 cellules
- Alarme pour les totaux de cent
- Boutons rouges et blancs avec boîtier gris
They can measure the number of cells such as Basophils (BASO), Eosinophils (EOSIN), Myelocytes (MYELO), Juvenile (JUVEN), Stab., Seg., Lymph., Mono., and total.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Compteur de paillasse, 250×76×56 mm
- Places:6