Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Sampler, Aluminium, 1500 mm, 90 mm, 400 ml
N° de catalogue 300-1019
Fournisseur:   BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
N° de catalogue 300-1019
Fournisseur:  BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Sampler, Aluminium, 1500 mm, 90 mm, 400 ml
Prix
1 170,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécialement conçu pour le prélèvement d'échantillons dans les citernes. Lorsque des marchandises en vrac sont transportées sur de longues distances (dans un camion ou dans un wagon... ), on peut assister à une sédimentation de ces marchandises. Si l'on prélève alors un échantillon uniquement à la surface, le résultat n'est pas représentatif. Avec le préleveur pour citerne, un échantillon peut être prélevé dans les couches inférieures de marchandises. Le préleveur est introduit dans la marchandise et n'est ouvert que lorsqu'il a atteint la profondeur souhaitée. La rallonge permet de descendre jusqu'à 3 m de profondeur. Outre les citernes, le préleveur convient aussi parfaitement aux différents emballages de produits en vrac dans les domaines pharmaceutique, chimique, alimentaire et des produits d'agrément etc. SiloDrill longueur 1500 mm, Capacité de traitement 400 ml, Ø 90/40 mm. Tube rallonge longueur 1000 mm.
  • Chamber is opened and closed manually
  • Drill tip for easy boring
  • Using extension rods, samples are taken from depths of up to 3,5 metres
Documents
Spécifications
  • Ø:
    90 mm
  • Volume:
    400 ml
  • Désignation:
    Sampler
  • Longueur:
    1500 mm
  • Matière:
    Aluminium
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-1020
    Tube rallonge, 1000 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 228,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 312-1141
    Mallette de transport
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 202,00 €