Pilons
Pilons
48 mm, 185 mm, 410-9113
N° de catalogue 410-0078
Pilons
N° de catalogue 410-0078
Pilons
Pilons
48 mm, 185 mm, 410-9113
Prix
79,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
  • Pour:
    410-9113
  • Ø tête:
    48 mm
  • Longueur:
    185 mm
  • Seq:
    07