Pilons
45 mm, 180 mm, 410-9327
N° de catalogue 410-0077
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Aller à :
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
- Pour:410-9327
- Ø tête:45 mm
- Longueur:180 mm
- Seq:06