Pilons
Pilons
24 mm, 115 mm, 410-9326
N° de catalogue 410-0074
Pilons
N° de catalogue 410-0074
Pilons
Pilons
24 mm, 115 mm, 410-9326
Prix
39,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
  • Pour:
    410-9326
  • Ø tête:
    24 mm
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    01