Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
10 ml, 10/19, 0,04 ± ml
N° de catalogue WITG3.664.012.BL
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
N° de catalogue WITG3.664.012.BL
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
10 ml, 10/19, 0,04 ± ml
Prix
19,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
 : Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Spécifications
  • RN:
    10/19
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    2
  • Tolérance:
    0,04 ± ml