Cuillères à sodium
Cuillère à sodium, double, 26 g, 180 mm
N° de catalogue USBE3412
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Copper basket.
- With ergonomic handle
- Single or double
- Basket Ø 25 mm
Spécifications
- Désignation:Cuillère à sodium, double, 26 g
- Longueur:180 mm