Cônes de sédimentation Imhoff
Cônes Imhoff, échelle jusqu'à 1000 ml, anneau de marquage à 1000 ml, sans robinet
LENZ05670003
Made of borosilicate glass 3.3.
- White graduations
- With or without stopcock
- Excellent chemical and temperature resistance
- Type:sans robinet
- Désignation:Cônes Imhoff, échelle jusqu'à 1000 ml, anneau de marquage à 1000 ml
- Cat. No.:LENZ05670003
- Graduation:0 - 2
- Division:0,1 ml