Électrodes sélectives d'ions
1...2×10-5 mol/l, 2 - 13, 0...+80 °C, DX235-Cl-, 1 mol/l KNO₃, S7, Cl-
N° de catalogue 662-2801
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Ces électrodes sélectives d'ions avec membrane solide permettent la détermination facile et rapide de la concentration et de l'activité d'une gamme d'ions et de gaz dissous.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Informations de commande: kits de membranes disponibles séparément.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Documentation produit
Spécifications
- Concentration:1...2×10-5 mol/l
- Connexion:S7
- Pour:Cl-
- Type:DX235-Cl-
- Seq:02
- Électrolyte:1 mol/l KNO₃
- Température:0...+80 °C
- pH:2 - 13
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix