Powder funnel, short stem
60 mm, 20 mm, 25 mm
N° de catalogue 221-1162
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:60 mm
- Seq:03
- Ø ext. tige:20 mm
- Longueur tige:25 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



