Plateaux pour instruments
100×200×50 mm
N° de catalogue HECH42910003
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
En verre avec couvercle à bouton chromé.
- Can be sterilised in hot air up to 180 °C
- Robust
- Good chemical resistance
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.
Spécifications
- l×p×h:100×200×50 mm