General purpose spoons
Avec tige cylindrique (Ø 8 mm), 400 mm, 28×65 mm
N° de catalogue RSGA029.408
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
- Round handle (Ø 8 mm)
- One spatula end, one spoon end
Spécifications
- Désignation:Avec tige cylindrique (Ø 8 mm)
- Longueur:400 mm
- Seq:04
- Taille cuillère:28×65 mm