Double-spatules, étroites
Double-spatules, étroites
Souple, 210 mm, 11 mm
N° de catalogue RSGA030.210
Fournisseur:   RSG
Double-spatules, étroites
N° de catalogue RSGA030.210
Fournisseur:  RSG
Double-spatules, étroites
Double-spatules, étroites
Souple, 210 mm, 11 mm
Prix
41,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Spécifications
  • Désignation:
    Souple
  • Longueur:
    210 mm
  • Largeur de la lame:
    11 mm