Doubles micro-spatules
100 mm, 2 mm
N° de catalogue 231-0459
Fournisseur:   RSG
Doubles micro-spatules
N° de catalogue 231-0459
Fournisseur:  RSG
Doubles micro-spatules
Doubles micro-spatules
100 mm, 2 mm
Prix
15,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
  • Design droit
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Lames très souples
Spécifications
  • Longueur:
    100 mm
  • Largeur de la lame:
    2 mm