Triangles métalliques
Longueur du tube: 70 mm
N° de catalogue RSGA257.407
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Wire triangles made from stainless steel, with clay pipes.
Spécifications
- Désignation:Longueur du tube: 70 mm