Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
N° de catalogue 231-0294
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:15 mm
- Longueur de lame:50 mm