Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
N° de catalogue RSGA083.020
Fournisseur:   RSG
Section lifters
N° de catalogue RSGA083.020
Fournisseur:  RSG
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Prix
60,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Documents
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    20 mm
  • Longueur de lame:
    50 mm