Spatulas, micro
Spatulas, micro
Spatule pour poudre, 150 mm, 5 mm
N° de catalogue RSGA087.375
Fournisseur:   RSG
Spatulas, micro
N° de catalogue RSGA087.375
Fournisseur:  RSG
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Spatule pour poudre, 150 mm, 5 mm
Prix
32,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Spécifications
  • Désignation:
    Spatule pour poudre
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    5 mm